Wichtige Dokumente
264466
2,6-Difluorphenol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Lagerbedingungen
protect from light
bp
59-61 °C/17 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
38-41 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1c(F)cccc1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
InChIKey
CKKOVFGIBXCEIJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?