Merck
E33203
Sigma-Aldrich
Isobutyrylessigsäure-ethylester
95%
Synonym(e):
4-Methyl-3-oxo-valeriansäure-ethylester
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCOCH2COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.19
Beilstein:
636726
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−9 °C (lit.)
Dichte
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-11-8(10)5-7(9)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)