Wichtige Dokumente
722464
3-Cyclopropyl-3-oxo-propionsäure-ethylester
96%
Synonym(e):
Ethyl-3-Cyclopropyl-3-Oxopropionat
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.449
Dichte
1.058 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)5-7(9)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
LFSVADABIDBSBV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?