Merck
245860
Sigma-Aldrich
Methyl-4-chloracetoacetat
97%
Synonym(e):
γ-Chloroacetoacetic acid methyl ester, 4-Chloro-3-oxo-butyric acid methyl ester, 4-Chloro-3-oxobutanoic acid methyl ester, Methyl γ-chloroacetoacetate, Methyl (chloroacetyl)acetate, Methyl 3-oxo-4-chlorobutanoate, Methyl 4-chloro-3-oxobutyrate
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2COCH2COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.56
Beilstein:
1759939
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
85 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
1.305 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)CC(=O)CCl
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)2-4(7)3-6/h2-3H2,1H3
InChIKey
HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reacts with symmetric allylic diacetates or dicarbonates in the presence of a palladium catalyst to give dihyrofurans.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
215.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
102 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis, 39-39 (2007)