Wichtige Dokumente
247162
Propionylessigsäure-ethylester
97%
Synonym(e):
3-Oxo-valeriansäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
83-84 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)CC
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-6(8)5-7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
UDRCONFHWYGWFI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)