Wichtige Dokumente
262404
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxopentanoat
99%
Synonym(e):
Pivaloylessigsäuremethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.4 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.487 (lit.)
bp
67-70 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
COC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-8(2,3)6(9)5-7(10)11-4/h5H2,1-4H3
InChIKey
XTXCFTMJPRXBBC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- as substarte during InCl3-catalyzed syntheses of some new dibenzo(d,f)(1,3)dioxepines and 12H-dibenzo(d,g)(1,3)dioxocin derivatives
- in the preparation of neat α-oxoketene, carbomethoxypivaloylketene
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?