Wichtige Dokumente
903655
1-Cyclohexyl-2-norbornene
Synonym(e):
1-Cyclohexylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Anwendung
1-Cyclohexyl-2-norbornene is a norbornene ligand developed in the lab of Guanbing Dong for us in norbornene/palladium catalysis. The catalytic system of 1-Cyclohexyl-2-norbornene, [PdCl(allyl)]2 (683396), and RuPhos (663131) can be used for the site-selective ortho functionalization of aryl iodides.1
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)