Wichtige Dokumente
921750
endo-N-Methyl-5-norbornene-2-carboxamide
≥95%
Synonym(e):
endo-N-Methylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxamide
Anwendung
endo-N-Methyl-5-norbornene-2-carboxamide is a norbornene ligand developed in the lab of Guanbing Dong for use in norbornene/palladium catalysis.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 54(43), 12664-12668 (2015-09-04)
Reported herein is a palladium/norbornene-catalyzed ortho-arene acylation of aryl iodides by a Catellani-type C-H functionalization. This transformation is enabled by isopropyl carbonate anhydrides, which serve as both an acyl cation equivalent and a hydride source.