Wichtige Dokumente
903647
1-Heptyl-2-norbornene
≥95%
Synonym(e):
1-Heptylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Anwendung
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Nature chemistry, 10(8), 866-872 (2018-06-27)
Achieving site-selectivity in arene functionalization that is complementary to the site-selectivity from electrophilic aromatic substitution reactions has been a long-standing quest in organic synthesis. Palladium/norbornene cooperative catalysis potentially offers a unique approach to this problem, but its use has been