Wichtige Dokumente
446440
5-Norbornen-2-carbonsäure, Mischung aus endo und exo, überwiegend endo
98%
Synonym(e):
2-Norbornene-5-carboxylic acid, Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5-carboxylic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.494 (lit.)
bp
136-138 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C8H10O2/c9-8(10)7-4-5-1-2-6(7)3-5/h1-2,5-7H,3-4H2,(H,9,10)/t5-,6+,7?/m1/s1
InChIKey
FYGUSUBEMUKACF-JEAXJGTLSA-N
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?