Wichtige Dokumente
901766
tert-Butyl-13C4-amine
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥97% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[13CH3][13C](N)([13CH3])[13CH3]
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-36.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-38 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)