Merck
11585886001
Roche
Neuraminidase (Sialidase)
from Clostridium perfringens
Synonym(e):
Sialidase
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Biologische Quelle
bacterial (Clostridium perfringens)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
100 U/mg
~100 units/mg protein
Mol-Gew.
60 kDa
Verpackung
pkg of 5 U
Hersteller/Markenname
Roche
Optimaler pH-Wert
5
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
approximately 100 U/mg protein at +37°C and pH 5.0 with N-acetyl-neuraminosyl-D-lactose as the substrate.
Spezifität
Spaltet terminale Sialinsäurerückstände, die α2,3-, α2,6-, oder α2,8-gebunden an Gal, GlcNAc, GalNAc, AcNeu, GlcNeu, Oligosaccharide, Glycolipide, oder Glycoproteine sind. Die relative Spaltungsrate beträgt α2,3 >α2,8 α2,6, ermittelt anhand Bindungen in Tri- und Tetrasacchariden.
Anwendung
Neuraminidase (Sialidase) wurde für die Desialysierung von Transferrin verwendet, um dessen Isoformen in menschlichem Serum zu untersuchen.
Neuraminidase hydrolysiert terminale N- oder 0-Acylneuraminsäuren, die α2,3-, α2,6-, oder α2,8-gebunden sind (Rate α2,3: > α2,6 = 2,8) an Oligosaccharide, Polysaccharidee, Mucopolysaccharide, Glycoproteine und Glycolipide. Im Gegensatz zu dem Enzym aus Arthrobacter ureafaciens hydrolysiert die Neuraminidase aus Clostridium perfringens die α2,3-Bindungen schneller als die α2,6-Bindungen. α2,8-gebundene Sialinsäuren wurden mit ähnlicher Schnelligkeit gespalten wie α2,6-gebundene Sialinsäuren.
Neuraminidase wird verwendet für:
  • Virusrezeptor-Studien
  • Studien über die Interaktion zwischen Lymphozyten und Tumorzellen
  • Zellhybridisierungen
  • Analyse von Oligosacchariden
  • Analyse von Glycoproteinen
  • Analyse von Glycolipiden
Biochem./physiol. Wirkung
Neuraminidase trennt die α-ketosidische Bindung zwischen der N-Acetylneuraminsäure und dem daneben liegenden Zuckerrest.
Neuraminidase-vermittelte Apoptose in der Wirtszelle vor Eindringen des Virus.
Angaben zur Herstellung
Stabilisatoren: Das Enzym kann mit Rinderserumalbumin (BSA) stabilisiert werden.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Nach der Rekonstitution in doppelt destilliertem Wasser oder Probenpuffer ist das bei 2 bis 8 °C gelagerte Enzym mehrere Wochen haltbar; bei längerer Lagerung sollte es eingefroren werden. Es kann auch eine Stammlösung hergestellt werden (z. B. mit c = 5 E/100 μl). Das Enzym verliert nach einer 24-stündigen Inkubation bei 37 °C ungefähr 50 % seiner Aktivität.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analysis of genetic variants of transferrin in human serum after desialylation by capillary zone electrophoresis and capillary isoelectric focusing
Caslavska J, et al.
Journal of Separation Science, 40(11), 2488-2497 (2017)
Fast, robust and high-resolution glycosylation profiling of intact monoclonal IgG antibodies using nanoLC-chip-QTOF
Jacobs JF, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 461, 90-97 (2016)
Jitka Caslavska et al.
Journal of separation science, 40(11), 2488-2497 (2017-04-04)
Capillary electrophoresis analysis of transferrin in human serum is used to assess genetic variants after desialylation with neuraminidase and iron saturation to reduce the complexity of the transferrin pattern and thus facilitate the recognition of transferrin polymorphisms. Asialo-transferrin forms are
Jesús S Aguilar Díaz de León et al.
Journal of Cancer, 12(16), 4993-5004 (2021-07-09)
Elevated concentrations of circulating low density lipoprotein (LDL) that is abnormally oxidized and desialylated is both a precursor to and a hallmark of atherosclerosis. Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) treated in vitro with interleukin-2 (IL-2) become lymphokine activated killer (LAK)
Role of neuraminidase in influenza virus-induced apoptosis.
Morris S J, et al.
The Journal of General Virology, 80(1), 137-146 (1999)