Wichtige Dokumente
471305
Butylamin
99.5%
Synonym(e):
1-Amino-butan, n-Butylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
68 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.5%
Selbstzündungstemp.
594 °F
Expl.-Gr.
9.8 %
Brechungsindex
n20/D 1.401 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−49 °C (lit.)
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
InChIKey
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
19.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?