Merck
431648
Sigma-Aldrich
Natriumsulfid Nonahydrat
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Dinatriumsulfidnonahydrat, Natriumsulfidenneahydrat
About This Item
Lineare Formel:
Na2S·9H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
crystals and lumps
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: sodium
Verunreinigungen
<100 ppm total metallic impurities
Anionenspuren
SO32- and S2O32-: ≤0.1%
Kationenspuren
Fe:, passes test
NH4+: ≤0.005%
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;
InChIKey
UIINQVYGFKNSPA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natriumsulfidnonahydrat ist eine chemische Verbindung mit der Formel Na2S-H2O. Es ist ein weißer bis gelber hygroskopischer Feststoff, der stark wasserlöslich ist und einen starken, unangenehmen Geruch aufweist. Natriumsulfidnonahydrat wird in der Regel durch Lösen von elementarem Schwefel in einer Lösung aus Natriumhydroxid erzeugt, was zur Bildung von Natriumsulfid führt. Die Nonahydratform der Verbindung wird durch Zugabe von Wasser im Übermaß zu der Lösung gebildet. Dies führt zur Bildung eines kristallinen Feststoffs mit neun Molekülen Wasser je Molekül Natriumsulfid. Natriumsulfidnonahydrat wird oft als Reduktionsmittel in chemischen Reaktionen sowie als Schwimmmittel im Bergbau eingesetzt. Es wird auch für die Produktion von Farbstoffen, Pigmenten und anderen Chemikalien verwendet.
Anwendung
Natriumsulfidnonahydrat (Na2S.9H2O) kann zur Synthese von Polyalkylensulfid mit α,ω-Dibrom und/oder α,ω-Dichloralkan umgesetzt werden. Es kann als Reduktionsmittel für die Entfernung von Stickstoffoxid aus Abgasen eingesetzt werden. Na2S.9H2O eignet sich auch als kostengünstige Schwefelquelle für die Synthese von heterozyklischen Thiochromen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Convenient one-pot access to 2 H-3-nitrothiochromenes from 2-bromobenzaldehydes, sodium sulfide and beta-nitrostyrenes
Le TTH, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 17(26), 6355-6358 (2019)
The synthesis of polymeric sulfides by reaction of dihaloalkanes with sodium sulfide
Smith K, et al.
Journal of Sulfur Chemistry, 32(6), 521-531 (2011)
Absorption-reduction technique assisted by ozone injection and sodium sulfide for NOx removal from exhaust gas
Mok YS
Chemical Engineering Journal, 118(1-2), 63-67 (2006)
The reaction products of sulfide and S-nitrosoglutathione are potent vasorelaxants.
Berenyiova A, et al.
Nitric Oxide, 46, 123-130 (2015)
Veinot, J.G.C. et al.
Chemistry of Materials, 9, 2117-2117 (1997)