Merck
86890
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammoniumiodid
≥99.0% (AT)
Synonym(e):
TBAI
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(I)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.37
Beilstein:
3916152
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (AT)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
141-143 °C (lit.)
SMILES String
[I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Tetrabutylammoniumiodid ist ein quaternäres Ammoniumsalz, das in Phasentransferreaktionen eingesetzt wird. Es wird auch bei regioselektiven Etherspaltungsreaktionen und als Iodidquelle für nukleophile Verdrängungsreaktionen eingesetzt.
Anwendung
Tetrabutylammoniumiodid kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Additiv bei der Synthese von annelierten Triazolderivaten mit einem Palladiumkatalysator.
  • Zum Herstellen von Allyl-PEG-Allyl, einem wichtigen Zwischenpolymer, das für die Synthese von fluorierten amphiphilen Copolymeren eingesetzt wird.
  • Als Katalysator bei der Synthese von Ethern.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J.M. Chong et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 2596-2596 (1987)
S. Czernecki et al.
Tetrahedron Letters, 3535-3535 (1976)
Chao Zhong et al.
Carbohydrate polymers, 94(1), 38-45 (2013-04-03)
In this article, a novel and high efficient solvent, tetra-n-Butylammonium Hydroxide (TBAH), was used for dissolution and isolation of straw cellulose from wheat straw. The composition analysis with gas chromatography (GC) and the spectroscopic characterization analysis conducted by X-Ray diffraction
Zhenfeng He et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(33), 10043-10051 (2012-05-29)
A new kind of organic-inorganic hybrid complexes based on polyoxometalate were synthesized through symmetrically grafting two adeninyl groups onto Anderson-type MnMo(6) clusters and encapsulating the clusters by organic surfactants. The resultant complexes exhibited thermal-induced dynamic self-assembly behaviors which greatly depended
David J Posson et al.
Nature structural & molecular biology, 20(2), 159-166 (2012-12-25)
Understanding how ion channels open and close their pores is crucial for comprehending their physiological roles. We used intracellular quaternary ammonium blockers, electrophysiology and X-ray crystallography to locate the voltage-dependent gate in MthK potassium channels from Methanobacterium thermoautotrophicum. Blockers bind