Wichtige Dokumente
805874
n-Butylammonium iodide
Synonym(e):
1-Butanaminium iodide, Butylamine hydroiodide, Butylammonium iodide, Greatcell Solar®
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Qualitätsniveau
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
173 °C (exp.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
CCCCN.I
InChI
1S/C4H11N.HI/c1-2-3-4-5;/h2-5H2,1H3;1H
InChIKey
CALQKRVFTWDYDG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)