Merck
335991
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammoniumacetat
97%
Synonym(e):
N,N,N-tributyl-1-butanaminium acetate, Tetra-n-butylammonium acetate
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCOCH3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.51
Beilstein:
3599376
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
95-98 °C (lit.)
SMILES String
CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Tetrabutylammoniumacetat (TBAA) ist ein Phasentransfransferkatalysator (PTC).
Anwendung
Tetrabutylammoniumacetat kann wie folgt verwendet werden:
  • Um die Alkinylierung von Carbonylverbindungen mit Trimethylsilylacetylenen zu katalysieren und gute Ausbeuten von Propargylalkoholen zu erzielen.
  • Zusammen mit Tetrabutylammoniumbromid (TBAB) als geschmolzenes Reaktionsmedium bei der Synthese von 4-Aryl-2-chinolonen.
  • Als Promotor bei der regioselektiven, direkten Arylierung von Azolen (1-Methylpyrazol, Oxazol und Thiazol) mit Arylbromiden in Gegenwart eines Palladiumacetatkatalysators.
  • Als ionische Flüssigkeit zum Lösen von Cellulose in Gegenwart von DMSO-Cosolvens.
  • Als Aktivator bei der Synthese von zweifach substituierten Alkinen durch eine kupferfreie Sonogashira-Kupplungsreaktion.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
4?Aryl?2?quinolones through a Pseudo?Domino Heck/Buchwald?Hartwig Reaction in a Molten Tetrabutylammonium Acetate/Tetrabutylammonium Bromide Mixture
Battistuzzi G, et al.
advanced synthesis and catalysis, 3(349), 297-302 (2007)
Quaternary ammonium acetate: an efficient ionic liquid for the dissolution and regeneration of cellulose
Miao J, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(69), 36721-36724 (2014)
Palladium-based catalytic systems for the synthesis of conjugated enynes by Sonogashira reactions and related alkynylations
Doucet H, and Hierso J-C,
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(6), 834-871 (2007)
Chemistry Letters (Jpn), 35, 1002-1002 (2006)
4?Aryl?2?quinolones through a Pseudo?Domino Heck/Buchwald?Hartwig Reaction in a Molten Tetrabutylammonium Acetate/Tetrabutylammonium Bromide Mixture
Battistuzzi G, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 3(349), 297-302 (2007)