Wichtige Dokumente
778370
Fumaric acid-1-13C,2,3-d2
99 atom % 13C, 97 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
97 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
OC(/C([2H])=C([2H])/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D,3+1
InChIKey
VZCYOOQTPOCHFL-KGGDLBJGSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)