Merck
491977
Sigma-Aldrich
Bernstein-1,2-13C2-säure
99 atom % 13C
Synonym(e):
Butandisäure-1,2-13C2
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH213CH213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
235 °C
mp (Schmelzpunkt)
187-190 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
OC(=O)C[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,3+1
InChIKey
KDYFGRWQOYBRFD-ZKDXJZICSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)