Merck
608475
Sigma-Aldrich
Fumarsäure-13C4,d4
98 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
DO213C13CD=13CD13CO2D
Molekulargewicht:
124.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
299-300 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]O[13C](=O)\[13C]([2H])=[13C](/[2H])[13C](=O)O[2H]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1D,2+1D,3+1,4+1/hD2
InChIKey
VZCYOOQTPOCHFL-QKFNFQFYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)