Merck
749389
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-1,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
HOO13CCH=CH13COOH
Molekulargewicht:
118.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
298-300 (subl) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
O[13C](/C=C/[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i3+1,4+1
InChIKey
VZCYOOQTPOCHFL-ZWWDXPBASA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
446.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
230 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)