Wichtige Dokumente
900846
trans,trans-Muconsäure-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonym(e):
trans,trans-2,4-Hexadienedioic acid-13C6
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
O[13C](/[13CH]=[13CH]/[13CH]=[13CH]/[13C](O)=O)=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)