758035
Jones-Reagenz
Synonym(e):
Jones-Reagenz, Chromtrioxid-Lösung in Schwefelsäure, Schwefelsäure-Chromtrioxid-Mischung
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
2 M CrO3 in aqueous H2SO4
Eignung der Reaktion
core: chromium
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
Dichte
1.298 g/mL at 25 °C
SMILES String
O=[Cr](=O)=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.H2O4S.3O/c;1-5(2,3)4;;;/h;(H2,1,2,3,4);;;
InChIKey
HNPXHFOTGAXAJY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
- Jones reagent is a solution of chromium trioxide in aqueous sulfuric acid.
- Using acetone as a reaction solvent, the reagent is usually used for the oxidation of primary and secondary alcohols to carboxylic acids and ketones, respectively.
- The oxidation is very rapid and exothermic.
- The reagent tolerates a variety of functionalities, such as, for example, unsaturated bonds, which are rarely oxidized.
For a comprehensive review of chromium-based reagents, see "Oxidation of Alcohols to Aldehydes and Ketones" by Tojo and Fernández, Springer Berlin, 2006, 1-97.
Anwendung
- In the oxidative cleavage of various alkenes into carboxylic acids and ketones using a catalytic amount of osmium tetroxide.
- To prepare symmetrical binaphthols by oxidative dehydrodimerization of substituted naphthols.
- To synthesize acyl-naphthols and substituted isocoumarins from 2-(4-hydroxy-but-1-ynyl)benzaldehydes.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Ox. Liq. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?