Merck
236470
Sigma-Aldrich
Chrom(VI)-oxid
ACS reagent, ≥98.0%
Synonym(e):
Chromsäureanhydrid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.99
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.24
Assay:
≥98.0%
Qualität:
ACS reagent
Form:
powder or crystals
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
pH-Wert
<1 (20 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
196 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe, Al, Ba: ≤0.03%
Na: ≤0.2%
SMILES String
O=[Cr](=O)=O
InChI
1S/Cr.3O
InChIKey
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chromium(VI) oxide is an oxidizing reagent for the oxidation of carbon-hydrogen bonds to alcohols, alkylaromatics to ketones and carboxylic acids, alkenes to α, β-unsaturated ketones, arenes to quinones, and alcohols to aldehydes, ketones, acids, and keto acids.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromium (VI) Oxide
Freeman F, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Chromium (VI) Oxide.
Freeman F, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2008)
Chromium (VI) oxide-catalyzed oxidation of arenes with periodic acid.
Yamazaki S.
Tetrahedron Letters, 42(19), 3355-3357 (2001)
Reyes Sierra-Alvarez
Waste management (New York, N.Y.), 29(6), 1885-1891 (2009-01-13)
Large volumes of preservative-treated wood containing toxic Cr, Cu and As salts are decommissioned worldwide. This study investigated the effectiveness of solid-state fermentation with copper-tolerant brown-rot fungi for the remediation of wood treated with chromated copper arsenate (CCA) and acid
Evidence for the protective effect of ascorbic acid (vitamin C) in treatment with gamma-rays and chromium (VI) oxide (CrO3) in somatic cells of Drosophila.
O Olvera et al.
Mutation research, 346(1), 19-21 (1995-01-01)