Wichtige Dokumente
650315
5-(Trimethylsilyl)-4-Pentyn-1-ol
96%
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.457
bp
76 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.861 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
C[Si](C)(C)C#CCCCO
InChI
1S/C8H16OSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9/h9H,4-5,7H2,1-3H3
InChIKey
LIHAMNSEAAPIRM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?