Wichtige Dokumente
190144
Pyridiniumchlorchromat
98%
Synonym(e):
Pyridin-trioxochlorochromat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
205-208 °C (lit.)
SMILES String
O[Cr](Cl)(=O)=O.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.ClH.Cr.H2O.2O/c1-2-4-6-5-3-1;;;;;/h1-5H;1H;;1H2;;/q;;+2;;;/p-2
InChIKey
JWIPGAFCGUDKEY-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)