757772
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin
average Mn 5,300, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine, biotin
Synonym(e):
Polyethylene glycol, aminoPEG biotin, biotin polyoxyethylene amine, biotin-PEG, biotin-PEG-amine, biotinylated PEG, polyoxyethylene ethylamine ether biotin
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin, average Mn 5,300
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
PEG average Mn 5,000 (n~110)
average Mn 5,300
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mp (Schmelzpunkt)
52-57 °C
Ω-Ende
amine
α-Ende
biotin
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?