Wichtige Dokumente
689882
O-(2-Amino-ethyl)-O′-[2-(biotinyl-amino)-ethyl]-octaethylenglykol
≥95% (oligomer uniformity)
Synonym(e):
Biotin-PEG-amin (n = 8)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (oligomer uniformity)
Form
powder
Mol-Gew.
average Mn 700
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Ω-Ende
amine
α-Ende
biotin
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
InChI
1S/C30H58N4O11S/c31-5-7-37-9-11-39-13-15-41-17-19-43-21-23-45-24-22-44-20-18-42-16-14-40-12-10-38-8-6-32-28(35)4-2-1-3-27-29-26(25-46-27)33-30(36)34-29/h26-27,29H,1-25,31H2,(H,32,35)(H2,33,34,36)/t26-,27-,29-/m0/s1
InChIKey
UHIKHSATVJGWOI-YCVJPRETSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?