Wichtige Dokumente
752096
Natrium-tert-Pentoxid -Lösung
40% in toluene
Synonym(e):
tert.-Amylalkohol Natriumsalz, Natrium-tert-amoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
40% in toluene
Dichte
0.918 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Na+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Na/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
InChIKey
CGRKYEALWSRNJS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?