Wichtige Dokumente
359270
Natrium-tert-butoxid
97%
Synonym(e):
Sodium 2-methylpropan-2-olate, Sodium t-butoxide, Sodium tert-butanolate, Sodium tert-butylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
SMILES String
[Na+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
InChIKey
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Außerdem hat es die folgenden Anwendungen:
- Für die Kopplung von Arylhaliden mit Benzolderivaten in Gegenwart von 10-Phenanthrolin-Derivat.
- Zur Aktivierung von Übergangsmetall-Vorkatalysatoren der ersten Periode.
- Als Base für die Aminierung von Arylchloriden in Gegenwart eines neuartigen palladazyklischen Vorkatalysators.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F
Flammpunkt (°C)
14 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?