Wichtige Dokumente
703524
Lithium-2-methyl-2-butoxid -Lösung
40 % (w/w) in heptanes
Synonym(e):
Lithium tert-Amoxid, Lithium-tert.-amylat, Lithium-tert.-pentoxid, Lithium-tert.-pentyloxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
40 % (w/w) in heptanes
~3.1 M in heptane
Dichte
0.73 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.Li/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
InChIKey
QPDJILZPDAMLFH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
15.1 °F
Flammpunkt (°C)
-9.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?