Merck
751596
Sigma-Aldrich
Diethyl(difluormethyl)phosphonat
97%
Synonym(e):
1-[Difluoromethyl(ethoxy)phosphoryl]oxyethane, Diethyl P-(difluoromethyl)phosphonate, Diethyl difluoromethanephosphonate
About This Item
Lineare Formel:
F2CHP(O)(OC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.388 (lit.)
n20/D 1.388
bp
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
1.206 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
phosphonate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOP(=O)(OCC)C(F)F
InChI
1S/C5H11F2O3P/c1-3-9-11(8,5(6)7)10-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
VVFGLBKYBBUTRO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)