Wichtige Dokumente
270954
Tris(2,2,2-trifluorethyl)-phosphit
99%
Synonym(e):
Tris(2,2,2-trifluoroethoxy)phosphine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.324 (lit.)
bp
130-131 °C/743 mmHg (lit.)
Dichte
1.487 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)COP(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C6H6F9O3P/c7-4(8,9)1-16-19(17-2-5(10,11)12)18-3-6(13,14)15/h1-3H2
InChIKey
CBIQXUBDNNXYJM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?