Wichtige Dokumente
723177
1,2-Bis-(2′-bromisobutyryloxy)-ethan
97%
Synonym(e):
2f-BiB, Difunktionaler Initiator, Ethylen-Bis(2-bromisobutyrat)
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
45-49 °C
SMILES String
CC(C)(Br)C(=O)OCCOC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C10H16Br2O4/c1-9(2,11)7(13)15-5-6-16-8(14)10(3,4)12/h5-6H2,1-4H3
InChIKey
ZPBJLEZUJMQIHC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Progress in Polymer Science, 26, 337-337 (2001)
Atom transfer radical polymerization.
Chemical reviews, 101(9), 2921-2990 (2001-12-26)
"Green" atom transfer radical polymerization: from process design to preparation of well-defined environmentally friendly polymeric materials.
Chemical reviews, 107(6), 2270-2299 (2007-05-29)