Merck
734578
Sigma-Aldrich
Ruthenium iodide
anhydrous, ≥99% trace metals basis
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
I3Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
481.78
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
≥99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
590 °C (dec.)
SMILES String
I[Ru](I)I
InChI
1S/3HI.Ru/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
LJZVDOUZSMHXJH-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)