Wichtige Dokumente
935484
Ruthenium(III)-chlorid
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Ruthenium chloride, Ruthenium trichloride, Trichlororuthenium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
40-50% Ru basis (gravimetric)
99.99% trace metals basis
Form
powder
specific gravity measuring range
6.97 g/mL
Verunreinigungen
≤150 ppm (trace metals analysis)
Farbe
dark gray to black
pH-Wert
1-2
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
3.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Ru](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ru/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)