Merck
208523
Sigma-Aldrich
Ruthenium(III)-chlorid
Ru content 45-55%
Synonym(e):
Ruthenium trichloride
About This Item
Lineare Formel:
RuCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.43
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP)
Dichte
3.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Ru](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ru/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Ruthenium(III)-chlorid ist eine chemische Verbindung, die als milder Lewis-Säure-Katalysator für die Acetalisierung von Aldehyden, die Acetalisierung von Alkoholen und die Umwandlung von Ketoximen zu Amiden eingesetzt werden kann. Außerdem kann es als Vorläufer für die Synthese von Ru-Nanopartikeln eingesetzt werden.
Anwendung
Ruthenium(III)-chlorid wird als Katalysator für Folgendes verwendet:
  • Synthese von β‐Aminoalkoholen durch nukleophile Öffnung von Epoxiden mit Anilinen.
  • Acetylierung von verschiedenen Phenolen, Alkoholen, Thiolen und Aminen unter milden Bedingungen.
  • Synthese von α‐-Aminonitrilen durch Mischen von Aldehyden, Aminen und Trimethylsilylcyaniden.
Sonstige Hinweise
unlösliche Form
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mohamed Fouad et al.
Journal of hazardous materials, 402, 123514-123514 (2020-07-28)
We selected ruthenium (Ru) to improve the photocatalytic activity of a WO3/ZrO2 composite. The synthesized Ru/WO3/ZrO2 was then compared to a benchmark photocatalyst (S-TiO2) in terms of photocatalytic disinfection of raw surface waters collected from the Nile Delta region, Egypt.
RuCl3 Catalyzed One-Pot Synthesis of ?-Aminonitriles
De SK
Synthetic Communications, 35(5), 653-656 (2005)
Halloysite nanotube supported Ru nanocatalysts synthesized by the inclusion of preformed Ru nanoparticles for preferential oxidation of CO in H2-rich atmosphere
Wang L, et al
The Journal of Physical Chemistry C, 117(8), 4141-4151 (2013)
Shū Kobayashi et al.
Organic letters, 4(8), 1319-1322 (2002-04-13)
Several transition metal salts were found to catalyze aza-Michael reactions of enones with carbamates efficiently. The catalytic activity was strongly dependent on the nature of the metal salts. While conventional Lewis acids such as BF(3).OEt(2), AlCl(3), or TiCl(4) showed lower
Hitoshi Harada et al.
The Journal of organic chemistry, 73(17), 6772-6779 (2008-08-07)
Highly enantioselective catalytic intramolecular ortho-alkylation of aromatic imines containing alkenyl groups tethered at the meta position relative to the imine directing group has been achieved using [RhCl(coe)2]2 and chiral phosphoramidite ligands. Cyclization of substrates containing 1,1- and 1,2-disubstituted as well