Merck
733377
Sigma-Aldrich
4-Vinylbenzocyclobuten
97%
Synonym(e):
3-Ethenyl(bicyclo[4.2.0]-octa-1,3,5-triene), VBCB
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.578
Dichte
0.962 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=Cc1ccc2CCc2c1
InChI
1S/C10H10/c1-2-8-3-4-9-5-6-10(9)7-8/h2-4,7H,1,5-6H2
InChIKey
DTGDMPJDZKDHEP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
169.0 °F
Flammpunkt (°C)
76.1 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)