Merck
687243
Sigma-Aldrich
Buchwald-Liganden-Kit II
About This Item
UNSPSC-Code:
12350000
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
phosphine
Rechtliche Hinweise
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • 638439JohnPhos, 97% 1 gSDB
  • 638099CyJohnPhos, 97% 1 gSDB
  • 675938Me4tButylXphos, 96% 250 mgSDB
  • 638080tBuXPhos, 98% 1 gSDB
  • 663131RuPhos, 98% 1 gSDB
  • 638072SPhos, 98% 1 gSDB
  • 638021DavePhos, 97% 1 gSDB
  • 638064XPhos, 98% 1 gSDB
  • 677280sSPhos 500 mgSDB
Alle anzeigen (9)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)