Merck
700703
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-N-(2-Methyl-1-phenylpropyl)-O-(1-Phenylethyl)hydroxylamin
Synonym(e):
2,2,5-Trimethyl-3-(1-phenylethoxy)-4-phenyl-3-azahexan, Alkoxyamin NMP Initiator
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H31NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.536
Dichte
0.968 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)C(N(OC(C)c1ccccc1)C(C)(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C22H31NO/c1-17(2)21(20-15-11-8-12-16-20)23(22(4,5)6)24-18(3)19-13-9-7-10-14-19/h7-18,21H,1-6H3
InChIKey
FPFRTDOMIFBPBZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For a synthetic protocol using NMP initiators, contributed by Prof. Karen Wooley, please visit our technology spotlight.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Benoit, D., Chaplinski, V., Braslau, R., Hawker, C.J.
Journal of the American Chemical Society, 121, 3904-3904 (1999)