Merck
723894
Sigma-Aldrich
Buttersäure-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonym(e):
Butanoic acid-13C4
About This Item
Lineare Formel:
13CH3(13CH2)213CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
liquid
bp
162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-6--3 °C (lit.)
Dichte
1.018 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[13CH3][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChIKey
FERIUCNNQQJTOY-JCDJMFQYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)