Merck
489263
Sigma-Aldrich
Ethylacetoacetat-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CO13CH213CO2CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−43 °C (lit.)
Dichte
1.060 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
CCO[13C](=O)[13CH2][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i2+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
XYIBRDXRRQCHLP-XMUWKQMQSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1