Merck
731501
Sigma-Aldrich
D-Glucose-4,5,6-13C3
99 atom % 13C
Synonym(e):
Markierte Glucose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C3H12O6
Molekulargewicht:
183.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
O[13CH2][13C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-UGEGYHQVSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)