Wichtige Dokumente
B103500
Buttersäure
≥99%
Synonym(e):
1-Propanecarboxylic acid, Ethylacetic acid, Propylformic acid, n-Butanoic acid, n-Butyric acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.04 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.43 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
824 °F
Expl.-Gr.
10 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.398 (lit.)
pH-Wert
2 (25 °C, 10 g/L)
3 (20 °C, 10 g/L)
bp
162 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6-−3 °C (lit.)
Dichte
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
InChIKey
FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HDAC1(3065)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?