Wichtige Dokumente
589675
Hydrozimtsäure-1,2,3−13C3
99 atom % 13C
Synonym(e):
3-Phenylpropionsäure-1,2,3-13C3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
280 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-49 °C (lit.)
Dichte
1.092 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
O[13C](=O)[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i6+1,7+1,9+1
InChIKey
XMIIGOLPHOKFCH-BTEJHIBWSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)