Wichtige Dokumente
692522
(R)−RuCl[(p−cymene)(SEGPHOS®)]Cl
Synonym(e):
Chloro-[(R)-(+)-5,5′-bis-(diphenylphosphino)-4,4′−bi−1,3−benzodioxol]-(p-cymol)-ruthenium(II)-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].Cl[Ru+].C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.C2Oc3ccc(P(c4ccccc4)c5ccccc5)c(c3O2)-c6c7OCOc7ccc6P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C38H28O4P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-5-13-27(14-6-1)43(28-15-7-2-8-16-28)33-23-21-31-37(41-25-39-31)35(33)36-34(24-22-32-38(36)42-26-40-32)44(29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h1-24H,25-26H2;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
HZLSGDCLBWZKRB-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)