Wichtige Dokumente
692409
(R)−RuCl[(p−cymene)(DM−BINAP)]Cl
Synonym(e):
Chlor-[(R)−(+)−2,2′−bis-(di−(3,5−xylyl)-phosphino)−1,1′−binaphthyl](p-cymol)-ruthenium(II)-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].Cl[Ru+].C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.Cc2cc(C)cc(c2)P(c3cc(C)cc(C)c3)c4ccc5ccccc5c4-c6c(ccc7ccccc67)P(c8cc(C)cc(C)c8)c9cc(C)cc(C)c9
InChI
1S/C52H48P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h9-32H,1-8H3;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
CBZXDZCPCDMKJU-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)