Wichtige Dokumente
692255
RuCl2[(R)−DM−BINAP][(R)−DAIPEN]
Synonym(e):
Dichlor-[(R)−2,2′−bis-[di-(3,5−xylyl)-phosphino]−1,1′−binaphthyl]-[(2R)−1,1−bis-(4−methoxyphenyl)−3−methyl−1,2−butandiamin]-ruthenium(II)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
197-211 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C2([NH2][Ru]3(Cl)(Cl)([NH2][C@@H]2C(C)C)[PH](c4cc(C)cc(C)c4)(c5cc(C)cc(C)c5)c6ccc7ccccc7c6-c8c(ccc9ccccc89)[PH]3(c%10cc(C)cc(C)c%10)c%11cc(C)cc(C)c%11)c%12ccc(OC)cc%12
InChI
1S/C52H48P2.C19H26N2O2.2ClH.Ru/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15;;;/h9-32H,1-8H3;5-13,18H,20-21H2,1-4H3;2*1H;/t;18-;;;/m.1.../s1
InChIKey
VMSNEARTLSFOHB-OEGAAENXSA-N
Anwendung
- Noyori-type enantioselective ketone hydrogenation
- Enantioselective and asymmetric hydrogenation of ketones
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?