Merck
692328
Sigma-Aldrich
RuCl2[(R)-DM-SEGPHOS® ][(R)-DAIPEN]
Synonym(e):
Dichloro-[(R)-5,5′-bis-[di-(3,5-xylyl)-phosphino]-4,4-bi-1,3-benzodioxol]-[(2R)-1,1-bis(4-methoxyphenyl)-3-methyl-1,2-butandiamin]-ruthenium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C65H70Cl2N2O6P2Ru
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1209.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
amine
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[Ru]Cl.COc1ccc(cc1)C(N)([C@H](N)C(C)C)c2ccc(OC)cc2.Cc3cc(C)cc(c3)P(c4cc(C)cc(C)c4)c5ccc6OCOc6c5-c7c8OCOc8ccc7P(c9cc(C)cc(C)c9)c%10cc(C)cc(C)c%10
InChI
1S/C46H44O4P2.C19H26N2O2.2ClH.Ru/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38;1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15;;;/h9-24H,25-26H2,1-8H3;5-13,18H,20-21H2,1-4H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2/t;18-;;;/m.1.../s1
InChIKey
UDSABKQFPIPYOT-OEGAAENXSA-L
Rechtliche Hinweise
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. JP Registration No. 3148136 JP Application No. 19970359654
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)