Wichtige Dokumente
692204
(R)-[(RuCl(SEGPHOS®))2(μ-Cl)3][NH2Me2]
Synonym(e):
Dimethylammonium-dichlor-tri-(μ-chlor)-bis-[(R)-(+)-5,5′-bis-(diphenylphosphino)-4,4′-bi-1,3-benzodioxol]-diruthenat(II)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
amine
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.[Cl-].CNC.[Cl+]1[Ru-]2[Cl+][Ru-]1[Cl+]2.C3Oc4ccc(P(c5ccccc5)c6ccccc6)c(c4O3)-c7c8OCOc8ccc7P(c9ccccc9)c%10ccccc%10.C%11Oc%12ccc(P(c%13ccccc%13)c%14ccccc%14)c(c%12O%11)-c%15c%16OCOc%16ccc%15P(c%17ccccc%17)c%18ccccc%18
InChI
1S/2C38H28O4P2.C2H7N.2ClH.3Cl.2Ru/c2*1-5-13-27(14-6-1)43(28-15-7-2-8-16-28)33-23-21-31-37(41-25-39-31)35(33)36-34(24-22-32-38(36)42-26-40-32)44(29-17-9-3-10-18-29)30-19-11-4-12-20-30;1-3-2;;;;;;;/h2*1-24H,25-26H2;3H,1-2H3;2*1H;;;;;/q;;;;;3*+1;2*-1/p-1
InChIKey
RENFEASRVBXAEN-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)